Imprimer
Propyl 2-acetamido-2-deoxy-β-D-glucopyranoside ≥98%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Synonyme(s): Propyl 2-(acetylamino)-2-deoxy-β-D-glucopyranoside, Propyl β-D-GlcNAc
BICL4258-100MG BICL4258-250MG BICL4258-500MG
APOSBICL4258-100MGEA 336 EUR
APOSBICL4258-100MG APOSBICL4258-250MG APOSBICL4258-500MG
Propyl 2-acetamido-2-deoxy-β-D-glucopyranoside ≥98%
Propyl 2-acetamido-2-deoxy-β-D-glucopyranoside
Formule: C₁₁H₂₁NO₆
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD08703887
Numéro CAS: 70832-36-9