Imprimer
2-Deoxy-2-fluoro-L-fucose ≥98%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
Synonyme(s): 2,6-Dideoxy-2-fluoro-L-galactose, (2S,3R,4R,5S)-2-Fluoro-3,4,5-trihydroxyhexanal
BICL4256-10MG BICL4256-25MG BICL4256-5MG
APOSBICL4256-10MGEA 504 EUR
APOSBICL4256-10MG APOSBICL4256-25MG APOSBICL4256-5MG
2-Deoxy-2-fluoro-L-fucose ≥98%
2-Deoxy-2-fluoro-L-fucose
Formule: C₆H₁₁FO₄
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD08457748
Numéro CAS: 70763-62-1