Imprimer
Methyl 4-O-(α-D-galactopyranosyl)-α-D-galactopyranoside ≥98%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
BICL4255-10MG BICL4255-5MG
APOSBICL4255-10MGEA 0 EUR
APOSBICL4255-10MG APOSBICL4255-5MG
Methyl 4-O-(α-D-galactopyranosyl)-α-D-galactopyranoside ≥98%
Methyl 4-O-(α-D-galactopyranosyl)-α-D-galactopyranoside
Formule: C₁₃H₂₄O₁₁
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD15145343
Numéro CAS: 67145-39-5