Imprimer
Benzyl 2,3,4-tri-O-benzyl-α-D-mannopyranoside ≥98%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
BICL4253-250MG BICL4253-500MG BICL4253-100MG
APOSBICL4253-250MGEA 462 EUR
APOSBICL4253-250MG APOSBICL4253-500MG APOSBICL4253-100MG
Benzyl 2,3,4-tri-O-benzyl-α-D-mannopyranoside ≥98%
Benzyl 2,3,4-tri-O-benzyl-α-D-mannopyranoside
Formule: C₃₃H₃₄O₅
Poids moléculaire: 510.62 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD03425507
Numéro CAS: 57783-76-3