Imprimer
Benzyl 2-acetamido-2-deoxy-4,6-O-isopropylidene-α-D-glucopyranoside ≥98%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Synonyme(s): Benzyl 4,6-O-isopropylidene-α-GlcNAc, Benzyl 2-(acetylamino)-2-deoxy-4,6-O-isopropylidene-α-D-glucopyranoside
BICL4252-1G BICL4252-250MG BICL4252-500MG
APOSBICL4252-1GEA 1270 EUR
APOSBICL4252-1G APOSBICL4252-250MG APOSBICL4252-500MG
Benzyl 2-acetamido-2-deoxy-4,6-O-isopropylidene-α-D-glucopyranoside ≥98%
Benzyl 2-acetamido-2-deoxy-4,6-O-isopropylidene-α-D-glucopyranoside
Formule: C₁₈H₂₅NO₆
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00269925
Numéro CAS: 66026-10-6