Imprimer
Diethyl dithioacetal D-galactose ≥98%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
BICL4251-1G BICL4251-2G
APOSBICL4251-1GEA 504 EUR
APOSBICL4251-1G APOSBICL4251-2G
Diethyl dithioacetal D-galactose ≥98%
Diethyl dithioacetal D-galactose
Formule: C₁₀H₂₂O₅S₂
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00069630
Numéro CAS: 5463-33-2