Imprimer
2,3,4-Tri-O-acetyl-β-D-xylopyranosyl azide ≥98%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
BICL4250-1G BICL4250-2G BICL4250-5G
APOSBICL4250-1GEA 393 EUR
APOSBICL4250-1G APOSBICL4250-2G APOSBICL4250-5G
2,3,4-Tri-O-acetyl-β-D-xylopyranosyl azide ≥98%
2,3,4-Tri-O-acetyl-β-D-xylopyranosyl azide
Formule: C₁₁H₁₅N₃O₇
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00216970
Numéro CAS: 53784-33-1