Imprimer
3-Nitrophenyl α-D-galactopyranoside ≥98%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
BICL4247-100MG BICL4247-250MG
APOSBICL4247-100MGEA 0 EUR
APOSBICL4247-100MG APOSBICL4247-250MG
3-Nitrophenyl α-D-galactopyranoside ≥98%
3-Nitrophenyl α-D-galactopyranoside
Formule: C₁₂H₁₅NO₈
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00067358
Numéro CAS: 52571-71-8