Imprimer
1,5-Anhydro-D-mannitol ≥98%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
BICL4244-100MG BICL4244-250MG BICL4244-500MG
APOSBICL4244-100MGEA 0 EUR
APOSBICL4244-100MG APOSBICL4244-250MG APOSBICL4244-500MG
1,5-Anhydro-D-mannitol ≥98%
1,5-Anhydro-D-mannitol
Formule: C₆H₁₂O₅
Température de stockage: Congélateur
Numéro MDL: MFCD00067387
Numéro CAS: 492-93-3