Imprimer
2-Acetamido-1,3,4,6-tetra-O-acetyl-2-deoxy-β-D-galactopyranose ≥98%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
Synonyme(s): (2S,3R,4R,5R,6R)-3-Acetamido-6-(acetoxymethyl)tetrahydro-2H-pyran-2,4,5-triyl triacetate, β-GalNAc tetraacetate, b-D-Galactosamine pentaacetate, 2-Acetamido-1,3,4,6-tetra-O-acetyl-2-deoxy-β-D-galactopyranose, 1,3,4,6-Tetra-O-acetyl-β-GalNAc, 1,3,4,6-Tetra-O-acetyl-2-(acetylamino)-2-deoxy-β-D-galactopyranose, β-D-Galactosamine pentaacetate
BICL4239-2G BICL4239-5G BICL4239-10G
APOSBICL4239-2GEA 261 EUR
APOSBICL4239-2G APOSBICL4239-5G APOSBICL4239-10G
2-Acetamido-1,3,4,6-tetra-O-acetyl-2-deoxy-β-D-galactopyranose ≥98%
2-Acetamido-1,3,4,6-tetra-O-acetyl-2-deoxy-β-D-galactopyranose
Formule: C₁₆H₂₃NO₁₀
Point de fusion: 235…238 °C
Température de stockage: Congélateur
Numéro MDL: MFCD00214297
Numéro CAS: 3006-60-8