Imprimer
Tolcapone 3-O-β-D-glucuronide ≥95%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
BICL4230-1MG BICL4230-2MG BICL4230-5MG
APOSBICL4230-1MGEA 377 EUR
APOSBICL4230-1MG APOSBICL4230-2MG APOSBICL4230-5MG
Tolcapone 3-O-β-D-glucuronide ≥95%
Tolcapone 3-O-β-D-glucuronide
Formule: C₂₀H₁₉NO₁₁
Poids moléculaire: 449.365 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD09952292
Numéro CAS: 204853-33-8