Imprimer
Acetaminophen β-D-glucuronide ≥95%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
BICL4227-10MG BICL4227-25MG BICL4227-50MG
APOSBICL4227-10MGEA 0 EUR
APOSBICL4227-10MG APOSBICL4227-25MG APOSBICL4227-50MG
Acetaminophen β-D-glucuronide ≥95%
Acetaminophen β-D-glucuronide
Formule: C₁₄H₁₇NO₈
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD03094680
Numéro CAS: 16110-10-4