Imprimer
Zomepirac-acyl-β-D-glucuronide ≥97%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
BICL4221-1MG BICL4221-5MG BICL4221-2MG
APOSBICL4221-1MGEA 393 EUR
APOSBICL4221-1MG APOSBICL4221-5MG APOSBICL4221-2MG
Zomepirac-acyl-β-D-glucuronide ≥97%
Zomepirac-acyl-β-D-glucuronide
Température de stockage: Température ambiante
Numéro CAS: 75871-31-7