Imprimer
2,3,5-Tri-O-benzyl-D-ribofuranose ≥98%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
BICL4220-5G BICL4220-1G BICL4220-2G
APOSBICL4220-5GEA 768 EUR
APOSBICL4220-5G APOSBICL4220-1G APOSBICL4220-2G
2,3,5-Tri-O-benzyl-D-ribofuranose ≥98%
2,3,5-Tri-O-benzyl-D-ribofuranose
Formule: C₂₆H₂₈O₅
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD03425640
Numéro CAS: 16838-89-4