Imprimer
6-O-Trityl-D-mannopyranose ≥99%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Synonyme(s): 6-O-Triphenylmethyl-D-mannopyranose
BICL4219-1G BICL4219-500MG BICL4219-2G
APOSBICL4219-1GEA 586 EUR
APOSBICL4219-1G APOSBICL4219-500MG APOSBICL4219-2G
6-O-Trityl-D-mannopyranose ≥99%
6-O-Trityl-D-mannopyranose
Température de stockage: Température ambiante
Numéro CAS: 160712-27-6