3,4,6-Tri-O-acetyl-1,2-dideoxy-1,2-difluoro-β-D-glucopyranose ≥99%
Marques : Apollo ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Température de stockage:
Température ambiante |
Numéro CAS:
29069-93-0 |