2,3,4-Tri-O-acetyl-1,6-diazido-1,6-dideoxy-β-D-glucopyranoside ≥98%
Marques : Apollo ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Synonyme(s):
2,3,4-Tri-O-acetyl-6-azido-6-deoxy-β-D-glucopyranosyl azide
Température de stockage:
Température ambiante |
Numéro CAS:
106192-56-7 |