Imprimer
6-O-Trityl-D-glucopyranose ≥99%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Synonyme(s): 6-O-Triphenylmethyl-D-glucopyranose
BICL4206-1G BICL4206-250MG
APOSBICL4206-1GEA 374 EUR
APOSBICL4206-1G APOSBICL4206-250MG
6-O-Trityl-D-glucopyranose ≥99%
6-O-Trityl-D-glucopyranose
Température de stockage: Température ambiante
Numéro CAS: 67919-34-0