Imprimer
1,2,4,6-Tetra-O-acetyl-3-O-benzyl-β-D-glucopyranose ≥99%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
BICL4205-2G BICL4205-5G BICL4205-1G
APOSBICL4205-2GEA 447 EUR
APOSBICL4205-2G APOSBICL4205-5G APOSBICL4205-1G
1,2,4,6-Tetra-O-acetyl-3-O-benzyl-β-D-glucopyranose ≥99%
1,2,4,6-Tetra-O-acetyl-3-O-benzyl-β-D-glucopyranose
Température de stockage: Température ambiante
Numéro CAS: 39686-94-7