Tarenflurbil-acyl-β-D-glucuronide ≥97%
Marques : Apollo ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Attention
|
Synonyme(s):
(R)-Flurbiprofen-acyl-β-D-glucuronide
Température de stockage:
Congélateur |
Numéro CAS:
162992-67-8 |