Imprimer
Telmisartan-acyl-β-D-glucuronide ≥95%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
BICL4201-5MG BICL4201-1MG BICL4201-2MG
APOSBICL4201-5MGEA 922 EUR
APOSBICL4201-5MG APOSBICL4201-1MG APOSBICL4201-2MG
Telmisartan-acyl-β-D-glucuronide ≥95%
Telmisartan-acyl-β-D-glucuronide
Température de stockage: Température ambiante
Numéro CAS: 250780-40-6