Imprimer
Sulindac sulphone-acyl-β-D-glucuronide ≥98%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
BICL4199-1MG BICL4199-2MG
APOSBICL4199-1MGEA 504 EUR
APOSBICL4199-1MG APOSBICL4199-2MG
Sulindac sulphone-acyl-β-D-glucuronide ≥98%
Sulindac sulphone-acyl-β-D-glucuronide
Température de stockage: Température ambiante
Numéro CAS: 60018-37-3