Imprimer
Sulindac-acyl-β-D-glucuronide ≥95%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
BICL4197-1MG BICL4197-2MG
APOSBICL4197-1MGEA 434 EUR
APOSBICL4197-1MG APOSBICL4197-2MG
Sulindac-acyl-β-D-glucuronide ≥95%
Sulindac-acyl-β-D-glucuronide
Température de stockage: Congélateur
Numéro CAS: 60018-36-2