Imprimer
Salicylic acid-acyl-β-D-glucuronide ≥98%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
BICL4196-1MG BICL4196-5MG BICL4196-2MG
APOSBICL4196-1MGEA 0 EUR
APOSBICL4196-1MG APOSBICL4196-5MG APOSBICL4196-2MG
Salicylic acid-acyl-β-D-glucuronide ≥98%
Salicylic acid-acyl-β-D-glucuronide
Température de stockage: Température ambiante
Numéro CAS: 29315-53-5