Imprimer
(R,S)-Propranolol-O-β-D-glucuronide ≥95%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
BICL4190-1MG BICL4190-5MG BICL4190-2MG
APOSBICL4190-1MGEA 405 EUR
APOSBICL4190-1MG APOSBICL4190-5MG APOSBICL4190-2MG
(R,S)-Propranolol-O-β-D-glucuronide ≥95%
(R,S)-Propranolol-O-β-D-glucuronide
Température de stockage: Température ambiante
Numéro CAS: 66322-66-5