Imprimer
(S)-Propranolol-O-β-D-glucuronide ≥95%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
BICL4188-1MG BICL4188-2MG
APOSBICL4188-1MGEA 447 EUR
APOSBICL4188-1MG APOSBICL4188-2MG
(S)-Propranolol-O-β-D-glucuronide ≥95%
(S)-Propranolol-O-β-D-glucuronide
Température de stockage: Température ambiante
Numéro CAS: 58657-78-6