Imprimer
Perindopril-acyl-β-D-glucuronide ≥93%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
BICL4187-1MG BICL4187-2MG
APOSBICL4187-1MGEA 517 EUR
APOSBICL4187-1MG APOSBICL4187-2MG
Perindopril-acyl-β-D-glucuronide ≥93%
Perindopril-acyl-β-D-glucuronide
Température de stockage: Température ambiante
Numéro CAS: 120398-66-5