Imprimer
Valproic acid-acyl-D-glucuronide ≥98%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
Synonyme(s): Valproate-acyl-D-glucuronide
BICL4186-1MG BICL4186-5MG BICL4186-2MG
APOSBICL4186-1MGEA 405 EUR
APOSBICL4186-1MG APOSBICL4186-5MG APOSBICL4186-2MG
Valproic acid-acyl-D-glucuronide ≥98%
Valproic acid-acyl-D-glucuronide
Formule: C₁₄H₂₄O₈
Poids moléculaire: 320.336 g/mol
Température de stockage: Congélateur
Numéro MDL: MFCD00869967
Numéro CAS: 60113-83-9