Imprimer
4-Nitrophenyl 1-thio-β-D-glucopyranoside ≥98%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
Synonyme(s): p-Nitrophenyl 1-thio-β-D-glucoside
BICL4181-100MG BICL4181-250MG BICL4181-50MG
APOSBICL4181-100MGEA 447 EUR
APOSBICL4181-100MG APOSBICL4181-250MG APOSBICL4181-50MG
4-Nitrophenyl 1-thio-β-D-glucopyranoside ≥98%
4-Nitrophenyl 1-thio-β-D-glucopyranoside
Point de fusion: 163…164 °C
Température de stockage: Congélateur
Numéro CAS: 2788-56-9