Imprimer
Niacin-acyl-β-D-glucuronide ≥95%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Synonyme(s): Vitamin B3-acyl-β-D-glucuronide, Nicotinic acid-acyl-β-D-glucuronide
BICL4180-1MG BICL4180-5MG BICL4180-2MG
APOSBICL4180-1MGEA 351 EUR
APOSBICL4180-1MG APOSBICL4180-5MG APOSBICL4180-2MG
Niacin-acyl-β-D-glucuronide ≥95%
Niacin-acyl-β-D-glucuronide
Température de stockage: Température ambiante
Numéro CAS: 24719-73-1