Imprimer
Naproxen-acyl-β-D-glucuronide ≥98%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
Synonyme(s): 2-(6-Methoxynaphthalen-2-yl)propanoic acid-acyl-β-D-glucuronide
BICL4179-1MG BICL4179-2MG
APOSBICL4179-1MGEA 545 EUR
APOSBICL4179-1MG APOSBICL4179-2MG
Naproxen-acyl-β-D-glucuronide ≥98%
Naproxen-acyl-β-D-glucuronide
Formule: C₂₀H₂₂O₉
Poids moléculaire: 406.383 g/mol
Température de stockage: Congélateur
Numéro MDL: MFCD00869959
Numéro CAS: 41945-43-1