Imprimer
Naringenin-7-O-β-D-glucuronide ≥98%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
BICL4178-1MG BICL4178-5MG BICL4178-2MG
APOSBICL4178-1MGEA 281 EUR
APOSBICL4178-1MG APOSBICL4178-5MG APOSBICL4178-2MG
Naringenin-7-O-β-D-glucuronide ≥98%
Naringenin-7-O-β-D-glucuronide
Température de stockage: Température ambiante
Numéro CAS: 158196-34-0