Methyl 3-amino-3-deoxy-α-D-mannopyranoside hydrochloride ≥98%
Marques : Apollo ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Température de stockage:
Température ambiante |
Numéro CAS:
14133-35-8 |