Imprimer
D-Mannofuranuronic acid, γ-lactone ≥98%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
BICL4173-100MG BICL4173-50MG BICL4173-250MG
APOSBICL4173-100MGEA 0 EUR
APOSBICL4173-100MG APOSBICL4173-50MG APOSBICL4173-250MG
D-Mannofuranuronic acid, γ-lactone ≥98%
D-Mannofuranuronic acid, γ-lactone
Point de fusion: 141…143 °C
Température de stockage: Congélateur
Numéro CAS: 575-64-4