Imprimer
Methyl 2,4,6-tri-O-acetyl-3-O-benzyl-β-D-galactopyranoside ≥98%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
BICL4172-1G BICL4172-500MG BICL4172-250MG
APOSBICL4172-1GEA 0 EUR
APOSBICL4172-1G APOSBICL4172-500MG APOSBICL4172-250MG
Methyl 2,4,6-tri-O-acetyl-3-O-benzyl-β-D-galactopyranoside ≥98%
Methyl 2,4,6-tri-O-acetyl-3-O-benzyl-β-D-galactopyranoside
Température de stockage: Température ambiante
Numéro CAS: 81348-24-5