Imprimer
Methyl 3-O-benzyl-β-D-galactopyranoside ≥98%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
BICL4171-1G BICL4171-500MG
APOSBICL4171-1GEA 1050 EUR
APOSBICL4171-1G APOSBICL4171-500MG
Methyl 3-O-benzyl-β-D-galactopyranoside ≥98%
Methyl 3-O-benzyl-β-D-galactopyranoside
Température de stockage: Température ambiante
Numéro CAS: 81371-53-1