Imprimer
Methyl 4,6-O-benzylidene-β-D-galactopyranoside ≥98%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
BICL4170-1G BICL4170-5G BICL4170-2G
APOSBICL4170-1GEA 212 EUR
APOSBICL4170-1G APOSBICL4170-5G APOSBICL4170-2G
Methyl 4,6-O-benzylidene-β-D-galactopyranoside ≥98%
Methyl 4,6-O-benzylidene-β-D-galactopyranoside
Température de stockage: Température ambiante
Numéro CAS: 6988-39-2