Imprimer
Methyl 3-O-benzyl-2-benzyloxycarbonylamino-2-deoxy-α-D-glucopyranoside ≥99%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Synonyme(s): Methyl 3-O-benzyl-N-Cbz-α-D-glucosaminide
BICL4158-100MG BICL4158-250MG BICL4158-500MG
APOSBICL4158-100MGEA 281 EUR
APOSBICL4158-100MG APOSBICL4158-250MG APOSBICL4158-500MG
Methyl 3-O-benzyl-2-benzyloxycarbonylamino-2-deoxy-α-D-glucopyranoside ≥99%
Methyl 3-O-benzyl-2-benzyloxycarbonylamino-2-deoxy-α-D-glucopyranoside
Température de stockage: Température ambiante
Numéro CAS: 87907-35-5