Methyl 4,6-O-benzylidene-2-benzyloxycarbonylamino-2-deoxy-α-D-glucopyranoside ≥99%
Marques : Apollo ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Synonyme(s):
Methyl 4,6-O-benzylidene-N-Cbz-α-D-glucosaminide
Température de stockage:
Température ambiante |
Numéro CAS:
60076-41-7 |