Methyl 2-benzyloxycarbonylamino-2-deoxy-α-D-glucopyranoside ≥98%
Marques : Apollo ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Synonyme(s):
Methyl N-Cbz-α-D-glucosaminide
Température de stockage:
Température ambiante |
Numéro CAS:
4704-15-8 |