Imprimer
Methyl (4-methylphenyl 2,3,4-tri-O-acetyl-1-thio-β-D-glucopyranosid)uronate ≥99%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Synonyme(s): Tolyl 2,3,4-tri-O-acetyl-1-thio-β-D-glucuronic acid methyl ester, (2S,3S,4S,5R,6S)-2-(methoxycarbonyl)-6-(p-tolylthio)tetrahydro-2H-pyran-3,4,5-triyl triacetate, Thiocresyl 2,3,4-tri-O-acetyl-β-D-glucuronic acid methyl ester
BICL4149-1G BICL4149-250MG
APOSBICL4149-1GEA 2140 EUR
APOSBICL4149-1G APOSBICL4149-250MG
Methyl (4-methylphenyl 2,3,4-tri-O-acetyl-1-thio-β-D-glucopyranosid)uronate ≥99%
Methyl (4-methylphenyl 2,3,4-tri-O-acetyl-1-thio-β-D-glucopyranosid)uronate
Formule: C₂₀H₂₄O₉S
Poids moléculaire: 440.464 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD18643077
Numéro CAS: 61025-09-0