Imprimer
4-Methylphenyl 4,6-O-isopropylidene-1-thio-β-D-glucopyranoside ≥98%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Synonyme(s): Tolyl 4,6-O-isopropylidene-1-thio-β-D-glucopyranoside, Thiocresyl 4,6-O-isopropylidene-β-D-glucopyranoside
BICL4143-1G BICL4143-5G BICL4143-2G
APOSBICL4143-1GEA 238 EUR
APOSBICL4143-1G APOSBICL4143-5G APOSBICL4143-2G
4-Methylphenyl 4,6-O-isopropylidene-1-thio-β-D-glucopyranoside ≥98%
4-Methylphenyl 4,6-O-isopropylidene-1-thio-β-D-glucopyranoside
Température de stockage: Température ambiante
Numéro CAS: 905716-02-1