Imprimer
Methyl 1,2,3,4-tetra-O-pivaloyl-β-D-glucopyranosyluronate ≥98%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Synonyme(s): 1,2,3,4-Tetra-O-pivaloyl-β-D-glucuronic acid methyl ester
BICL4142-1G BICL4142-250MG BICL4142-500MG
APOSBICL4142-1GEA 1270 EUR
APOSBICL4142-1G APOSBICL4142-250MG APOSBICL4142-500MG
Methyl 1,2,3,4-tetra-O-pivaloyl-β-D-glucopyranosyluronate ≥98%
Methyl 1,2,3,4-tetra-O-pivaloyl-β-D-glucopyranosyluronate
Formule: C₂₇H₄₄O₁₁
Poids moléculaire: 544.632 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD15145134
Numéro CAS: 86448-91-1