Imprimer
Methyl 3,4-di-O-acetyl-D-glucuronal ≥99%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
BICL4141-1G BICL4141-500MG BICL4141-250MG
APOSBICL4141-1GEA 0 EUR
APOSBICL4141-1G APOSBICL4141-500MG APOSBICL4141-250MG
Methyl 3,4-di-O-acetyl-D-glucuronal ≥99%
Methyl 3,4-di-O-acetyl-D-glucuronal
Température de stockage: Température ambiante
Numéro CAS: 57690-62-7