Imprimer
4-Methoxyphenyl 2,3,6-tri-O-benzoyl-β-D-glucopyranoside ≥98%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
BICL4138-1G BICL4138-500MG BICL4138-2G
APOSBICL4138-1GEA 560 EUR
APOSBICL4138-1G APOSBICL4138-500MG APOSBICL4138-2G
4-Methoxyphenyl 2,3,6-tri-O-benzoyl-β-D-glucopyranoside ≥98%
4-Methoxyphenyl 2,3,6-tri-O-benzoyl-β-D-glucopyranoside
Température de stockage: Température ambiante
Numéro CAS: 578007-30-4