Imprimer
Mycophenolic acid β-D-glucopyranoside ≥98%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Synonyme(s): Mycophenolic acid-phenolic-β-D-glucoside
BICL4133-1MG BICL4133-5MG BICL4133-2MG
APOSBICL4133-1MGEA 323 EUR
APOSBICL4133-1MG APOSBICL4133-5MG APOSBICL4133-2MG
Mycophenolic acid β-D-glucopyranoside ≥98%
Mycophenolic acid β-D-glucopyranoside
Température de stockage: Température ambiante
Numéro CAS: 55533-52-3