Imprimer
Mefenamic acid-acyl-β-D-glucuronide ≥95%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
BICL4129-1MG BICL4129-2MG
APOSBICL4129-1MGEA 586 EUR
APOSBICL4129-1MG APOSBICL4129-2MG
Mefenamic acid-acyl-β-D-glucuronide ≥95%
Mefenamic acid-acyl-β-D-glucuronide
Formule: C₂₁H₂₃NO₈
Poids moléculaire: 417.409 g/mol
Température de stockage: Congélateur
Numéro MDL: MFCD09840854
Numéro CAS: 102623-18-7