Imprimer
Lumiracoxib-acyl-β-D-glucuronide ≥93.8%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
BICL4126-1MG BICL4126-2MG
APOSBICL4126-1MGEA 517 EUR
APOSBICL4126-1MG APOSBICL4126-2MG
Lumiracoxib-acyl-β-D-glucuronide ≥93.8%
Lumiracoxib-acyl-β-D-glucuronide
Température de stockage: Température ambiante
Numéro CAS: 697287-17-5