Imprimer
2,3-O-Isopropylidene-L-gulono-1,4-lactone ≥98%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
BICL4123-1G BICL4123-5G BICL4123-2G
APOSBICL4123-1GEA 0 EUR
APOSBICL4123-1G APOSBICL4123-5G APOSBICL4123-2G
2,3-O-Isopropylidene-L-gulono-1,4-lactone ≥98%
2,3-O-Isopropylidene-L-gulono-1,4-lactone
Température de stockage: Température ambiante
Numéro CAS: 94840-08-1