Imprimer
1,2-O-Isopropylidene-β-L-idofuranuronic acid, γ-lactone ≥99%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
BICL4122-1G BICL4122-250MG BICL4122-500MG
APOSBICL4122-1GEA 0 EUR
APOSBICL4122-1G APOSBICL4122-250MG APOSBICL4122-500MG
1,2-O-Isopropylidene-β-L-idofuranuronic acid, γ-lactone ≥99%
1,2-O-Isopropylidene-β-L-idofuranuronic acid, γ-lactone
Température de stockage: Température ambiante
Numéro CAS: 29514-28-1